Vai a
86694
Tetraethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
C12E4, Dodecyl tetraethylene glycol ether, Dodecyltetraglycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
477,00 €
357,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.54
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-097-1
Beilstein/REAXYS Number:
1791369
MDL number:
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
mol wt
362.54 g/mol
refractive index
n20/D 1.450-1.454
mp
1.67 °C
density
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylene glycol monododecyl ether (C12E4) is a nonionic surfactant. It is used as a stabilizer in several phase behavior and evaporation studies.[1] This polyoxyethylated lauryl ether surfactant[2] is a water-soluble surfactant.[3]
Application
Tetraethylene glycol monododecyl ether (C12E4) has been used:
  • as a water-soluble surfactant in computational and physical experiments to report the post-deposition motion of the surfactant front and the deformation of the subphase surface using Marangoni flow and capillary waves[3]
  • to study its mixed micellization and interfacial properties in the absence and presence of sodium propionate[4]
  • to investigate the phase transformation of C12E4 aqueous solutions by Rayleigh light scattering (RLS) when adopting different heating ways
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T339486692P8925
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
mp
1.67 °C
mp
-
mp
-
mp
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
density
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 20 °C
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)