Vai a
P2772
L-α-fosfatidilcolina
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
340,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
575,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type XI-E
assay
≥99%
form
solution
concentration
100 mg/mL in chloroform
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Fabrication of Microalgae Oil Vesicles for Drug Delivery Applications:</strong> This study highlights the use of L-a-Phosphatidylcholine in creating microalgae oil vesicles, showing promise for encapsulating and delivering hydrophobic drugs effectively (Lin YC et al., 2024).</li>
<li><strong>Terpenes-Modified Lipid Nanosystems for Temozolomide, Improving Cytotoxicity against Glioblastoma Human Cancer Cells In Vitro:</strong> L-a-Phosphatidylcholine is employed to formulate terpene-modified lipid nanosystems, enhancing the solubility and bioactivity of temozolomide for glioblastoma treatment (Pashirova TN et al., 2023).</li>
<li><strong>Mitochondria-Targeted Lipid Nanoparticles Loaded with Rotenone as a New Approach for the Treatment of Oncological Diseases:</strong> Utilizing L-a-Phosphatidylcholine, this research developed mitochondria-targeted lipid nanoparticles, potentially offering a novel strategy for cancer therapy (Vasileva L et al., 2023).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Una dei principali fosfolipidi strutturali del cervello, costituisce il 15% circa dei lipidi totali; localizzata soprattutto nella materia grigia.
Preparation Note
P2772 is supplied as a solution in chloroform. The same product is available as a lyophilized powder as Product No. P3556.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4279P355661755
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 mg/mL in chloroform
concentration
100 mg/mL in ethanol
concentration
-
concentration
~60% (TLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-fosfatidilcolina
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)