Documenti fondamentali
P3804
Sigma-Aldrich
′o-fenilendiammina
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Scegli un formato
50 TABS
250,00 €
100 TABS
423,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 TABS
250,00 €
100 TABS
423,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.06
Beilstein:
3912045
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
′o-fenilendiammina, tablet, 5 mg substrate per tablet
Stato
tablet
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cloridrato di o-fenilendiammina (OPD) è un substrato cromogeno adatto all'uso nel dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima (ELISA) in quanto si avvale di coniugati a perossidasi di rafano Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile arancio-bruno e può essere letto con spettrofotometria a 450 nm. La reazione dell′OPD può essere arrestata con HCl 3N o H2SO4 3 M e può essere letta a 492 nm.
Applicazioni
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used:
  • as a chromogenic substrate in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect immunoglobin G (IgG) antibodies against certain recombinant antigens/proteins
  • as a streptavidin-horseradish peroxidase (HRP) substrate sandwich ELISA to analyze human interleukin (IL)-17A, IL-23, and IP-10
  • as a substrate in ELISA for determination of IgG-class antibodies to Mycobacterium bovis in serum
Confezionamento
16 mg total tablet weight
Ricostituzione
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
H G Marco et al.
Peptides, 21(9), 1313-1321 (2000-11-10)
We have isolated a peptide from extracts of sinus glands from a South African spiny lobster species, Jasus lalandii, by high-performance liquid chromatography (HPLC) and identified it as a putative molt-inhibiting hormone (MIH) by (i) an in vitro assay with
Vilija Oke et al.
Arthritis research & therapy, 19(1), 139-139 (2017-06-18)
Interferon (IFN)-α is thought to have a pivotal role in systemic lupus erythematosus (SLE), and type III IFNs (IFN-λ) were recently also associated with SLE. In this study, we measured levels of IFN-α, IFN-λ1, and related cytokines, such as IL-17A
Katherine A Deets et al.
eLife, 10 (2021-12-24)
The innate immune system detects pathogens and initiates adaptive immune responses. Inflammasomes are central components of the innate immune system, but whether inflammasomes provide sufficient signals to activate adaptive immunity is unclear. In intestinal epithelial cells (IECs), inflammasomes activate a
Joanne L Casey et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 421, 111-124 (2008-10-02)
Large repertoires of peptides displayed on bacteriophage have been extensively used to select for ligand-binding molecules. This is a relatively straightforward process involving several cycles of selection against target molecules, and the resulting ligands can be tailored to various applications.
Zahra Hemati et al.
PloS one, 15(6), e0233695-e0233695 (2020-06-02)
Johne's disease (JD) is an infectious wasting condition of ruminants caused by Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in domestic livestock of every country that has been investigated. Controlling JD is problematic due to the lack of sensitive, specific, efficient, and
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.