Vai a
P3755
6-Propyl-2-thiouracil
≥99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,70 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
282,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-103-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
130039
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
58,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
6-Propyl-2-thiouracil, enzyme inhibitor
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
218-220 °C (lit.)
solubility
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
General description
6-Propyl-2-thiouracil or 6-n-Propylthiouracil (PROP) is a compound with a bitter taste.
Application
6-Propyl-2-thiouracil (PROP) has been used to impregnate on disk for PROP taster status studies for sensory characterization in a defined human sample group. It has been used as a screening agent for testing the intensity of taste by labeled magnitude scale (LMS).
6-Propyl-2-thiouracil is a thyreostatic (thyroid hormone) agent that may be used as a reference material in thyreostatic drug separation and detection technologies such as capillary electrophoresis, high performance liquid chromatography (HPLC), or gas chromatography.
Biochem/physiol Actions
6-Propyl-2-thiouracil (6-PTU), a potential inhibitor of D1 iodothyronine deiodinase, is involved in the deiodination of iodothyronines. It is an uncompetitive inhibitor of iodothyronine substrates.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
466981578000PHR2609
6-Propyl-2-thiouracil VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46698
6-Propyl-2-thiouracil
Propylthiouracil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1578000
Propylthiouracil
Propylthiouracil Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2609
Propylthiouracil
description
enzyme inhibitor
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
solubility
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Propyl-2-thiouracil
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)