Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 43,60 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 63,70 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 106,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 379,00 € |
Informazioni su questo articolo
43,60 €
Nome del prodotto
L-Thyroxine, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI key
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068), TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) transfection: suitable |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Thyroxine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?