P3150
Poly(Lys, Phe) 1:1 hydrobromide
mol wt 20,000-50,000
Scegli un formato
1.064,00 €
Prezzo di listino1.520,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
1.064,00 €
Prezzo di listino1.520,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Rapporto d’alimentazione
Lys:Phe (1:1)
PM
20,000-50,000
Colore
white to off-white
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.