S0929
Scopolamine hydrobromide
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide, Scopine tropate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Punto di fusione
195-199 °C (dry matter) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128)
Applicazioni
- to reverse the cardiac effects of physostigmine in rabbit heart
- to study its effect on acoustic startle reflex (gap-PPI){148)
- to study it′s in vitro antiviral, antibacterial, and antifungal activities and cytotoxicity
- to study its effect on conditioning of lever pressing
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)