Vai a
P1818
Poly-L-glutamic acid sodium salt
mol wt 1,500-5,500 by MALLS
Sinonimo/i:
L-Glutamic acid homopolymer sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
1,500-5,500 by MALLS
color
white to light yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly-L-glutamic acid is a polyamino acid.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4761P4636P3418
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
1,500-5,500 by MALLS
mol wt
15,000-50,000
mol wt
3,000-15,000
mol wt
2,000-11,000
application(s)
cell analysis
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-glutamic acid sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)