Vai a
F9015
Fluorescamina
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
Sinonimo/i:
4-fenilspiro-[furan-2(3H),1-ftalan]-3,3′-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
394,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1070,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.26
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-814-5
Beilstein/REAXYS Number:
921143
MDL number:
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescamine, a heterocyclic dione, reacts with primary amines, amino acids, peptides, and protein to form a fluorescent product. Excess reagent and its degradation products are non-fluorescent. The fluorescence of a solution containing protein plus fluorescamine is equivalent to the quantity of free amine groups present. This is the basic principle of a fluorescent protein assay. Fluorescamine is used as a derivatizing agent for the identification of various compounds used in the pharmaceutical industry, such as oseltamavir, penicillamine, sulfonamide residues, lisinopril, methotrexate, vigabatrin, and gabapentin.
Application
Reagente non fluorescente che reagisce rapidamente in condizioni lievi con ammine primarie in aminoacidi e peptidi per formare composti stabili, altamente fluorescenti. Basso background dovuto all′idrolisi. Utile nel saggio fluorometrico di aminoacidi, proteine ed enzimi proteolitici. È efficace nel bloccare gruppi amino terminali generati di recente nelle analisi delle sequenze proteiche.
Fluorescamine has been used as a stain to localize granular proteins on the surface of foxtail millet starch as well as protein in foxtail millet flour through confocal scanning laser microscopy (CSLM). It has also been used for photometric determination of para-aminobenzoic acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F427410594515156
Fluorescamina ≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
Sigma-Aldrich
F9015
Fluorescamina
Bispyrazolone for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
Supelco
15156
Bispyrazolone
description
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
description
≥97.5% (HPLC)
description
ACS reagent
description
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0%, ≥98.0% (TLC)
solubility
acetone: 50 mg/mL
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
solubility
acetone: soluble
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
off-white to yellow
color
yellow to very dark yellow
color
-
color
-
mp
153-157 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
mp
261-263 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescamina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)