P1382
Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
potency: 1444-1536 units per mg
Sinonimo/i:
Penicillin V potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Potenza
1444-1536 units per mg
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Stringa SMILE
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3