Documenti fondamentali
A5486
Sigma-Aldrich
Azossimetano
13.4 M, ≥98%
Sinonimo/i:
AOM
Scegli un formato
25 MG
425,00 €
100 MG
1.370,00 €
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
425,00 €
100 MG
1.370,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3N=N(→O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352124
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Composizione
methylene chloride, ≤1%
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Concentrazione
13.4 M
Colore
colorless
P. ebollizione
97-99 °C (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
genomic analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
L′azossimetano (AOM) è un potente composto chimico di laboratorio impiegato nello studio dell′iniziazione, della progressione e della prevenzione del cancro, in particolar modo nel colon. Agisce sia come carcinogeno, innescando la formazione del tumore, e come agente mutageno, causando alterazioni specifiche nel DNA.
Applicazioni
L′azossimetano (AOM), un agente di mutazione genica, può essere utilizzato insieme al destrano sodio solfato (DSS) per creare modelli di cancro negli animali di laboratorio da utilizzare per studiare i meccanismi di progressione del cancro e chemioprevenzione.
Azioni biochim/fisiol
Cancerogeno che induce addotti di O6-metilguanina nel DNA determinando le transizioni G→A. Induce la tumorigenesi del colon negli animali di laboratorio e viene utilizzato per studiare il meccanismo della progressione del cancro e della chemioprevenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
È fondamentale determinare il corretto dosaggio di azossimetano per il disegno sperimentale in modo da evitare la morte prematura degli animali di laboratorio.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sonia Leon-Cabrera et al.
Cancers, 10(9) (2018-09-22)
Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) is part of the Janus kinase (JAK/STAT) signaling pathway that controls critical events in intestinal immune function related to innate and adaptive immunity. Recent studies have implicated STAT1 in tumor⁻stroma interactions, and
Eva Pastille et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006649-e1006649 (2017-09-25)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic inflammatory disorders of the gastrointestinal tract, strongly associated with an increased risk of colorectal cancer development. Parasitic infections caused by helminths have been shown to modulate the host's immune response by releasing immunomodulatory molecules
Carlotta Tacconi et al.
Cancer research, 79(16), 4196-4210 (2019-06-27)
Colorectal cancer is a major cause of cancer-related death in Western countries and is associated with increased numbers of lymphatic vessels (LV) and tumor-associated macrophages (TAM). The VEGFC/VEGFR3 pathway is regarded as the principal inducer of lymphangiogenesis and it contributes
Anne Chastre et al.
PloS one, 7(11), e49670-e49670 (2012-11-21)
Acute liver failure (ALF) due to ischemic or toxic liver injury is a clinical condition that results from massive loss of hepatocytes and may lead to hepatic encephalopathy (HE), a serious neuropsychiatric complication. Although increased expression of tumor necrosis factor-alpha
Qifan Zhu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 4779-4782 (2014-10-17)
Stimulator of IFN genes (STING) is a cytoplasmic innate immune sensor for cyclic dinucleotides that also serves a dual role as an adaptor molecule for a number of intracellular DNA receptors. Although STING has important functions in the host defense
Domande
1–10 di 11 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the solubility of product A5486 (Azoxymethane, CAS number 25843-45-2)?
    1 risposta
    1. The solubility of Azoxymethane (CAS 25843-45-2) is as follows:
      • Water solubility: approximately 100mg/mL
      • DMSO solubility: approximately 100mg/mL
      • Ethanol (95%) solubility: approximately 100mg/mL
      • Acetone solubility: approximately 100mg/mL
      Utile?
  4. Could I know the concentration (mg/ml) and volume of Azoxymethane 13.4M in A5486-100MG?
    1 risposta
    1. This product is considered to be a pure/neat chemical (not in solution), with a purity specification of at least 98%. The g/mL would be the density, of 0.991 g/mL. The volume of 100 mg is going to be approximately 100.9 microliters, but products are often over-filled by a few percent, so it would be recommended to still weigh the material during or prior to use.
      Utile?
  5. Is Axozymethane volatile?
    1 risposta
    1. Yes, this compound is considered to be a volatile substance. Please review the entire Safety Data Sheet before handling it.
      Utile?
  6. How does azoxymethane act to cause cancers?
    1 risposta
    1. Azoxymethane is a methylating agent which forms 6-O-methylguanine in DNA.  Unless this methylated base is repaired by cellular enzymes, it results in a base mismatch that subsequently causes tumors in the tissue.
      Utile?
  7. How should stock solutions of Azoxymethane be stored, and for how long can they be kept?
    1 risposta
    1. No solution stability studies have been performed by Sigma-Aldrich. Because the solution stability is unknown, solutions should be prepared fresh for use.
      Utile?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  9. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 risposta
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Utile?
  10. What solvents can be used to dissolve Azoxymethane?
    1 risposta
    1. Azoxymethane is soluble in water, ether, ethanol, and chloroform. The reported solubility in chlorform is 200 mg/mL, and in water is 100 mg/mL.
      Utile?
1–10 di 11 domande  