P134
(−)-Pentazocine
≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Ideatore
Sanofi Aventis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2C\C=C(\C)C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)