1505007
USP
Pentazocine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2R,6R,11R)-rel-1,2,3,4,5,6-Hexahydro- 6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pentazocine
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@H]2[C@H]([C@@](CC1)(c3c(ccc(c3)O)C2)C)C)CC=C(C)C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18-,19-/m1/s1
VOKSWYLNZZRQPF-NIKGAXFTSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Pentazocine and Acetaminophen Tablets
- Pentazocine and Aspirin Tablets
- Pentazocine and Naloxone Tablets
- Pentazocine Hydrochloride
- Pentazocine Injection
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)