Vai a
SML2181
SA4503
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride, AGY 94806, AGY94806, Cutamesine, SA 4503
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
444,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C(CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1OC
InChI
1S/C23H32N2O2.2ClH/c1-26-22-11-10-21(19-23(22)27-2)12-14-25-17-15-24(16-18-25)13-6-9-20-7-4-3-5-8-20;;/h3-5,7-8,10-11,19H,6,9,12-18H2,1-2H3;2*1H
InChI key
XWOXAKBQEMQMFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity, orally active non-opioid intracellular receptor sigma-1 (σ1R) selective agonist with in vivo efficacy in experimental mice and rats.
SA4503 is a high affinity, orally active non-opioid intracellular receptor sigma-1 (σ1R) selective agonist (IC50 = 17.4 nM against 200 nM (+)-pentazocine for binding σ1R), exhibiting ~100-fold less affinity for the sigma 2 receptor subtype (σ2R) and little or no affinity toward 36 other receptors, ion channels and second messenger systems. Oral administration is reported to elicit cerebral acetylcholine (ACh) release in rat frontal cortex and hippocampus (5-20 mg/kg p.o.) and reduce immobility time in a mouse forced swimming test (Immobility time = 214.8 s without vs. 111.6 s with 1.0 mg/kg oral dosage).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W1895SML2331SML2781
SA4503 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2181
SA4503
WAY-100135 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
W1895
WAY-100135
NV-5440 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2781
NV-5440
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)