P1236
Protease from Bacillus amyloliquefaciens
liquid, ≥0.8 U/g
Sinonimo/i:
Neutrase® 0.8L
Scegli un formato
161,00 €
Scegli un formato
About This Item
161,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.8 U/g
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)