O4878
Oxaloacetate Decarboxylase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Sinonimo/i:
OAD
Scegli un formato
336,00 €
Scegli un formato
About This Item
336,00 €
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)