N8883
6-Nitro-3-(phenylacetamido)benzoic acid
≥98%
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Solubilità
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(NC(=O)Cc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H12N2O5/c18-14(8-10-4-2-1-3-5-10)16-11-6-7-13(17(21)22)12(9-11)15(19)20/h1-7,9H,8H2,(H,16,18)(H,19,20)
QHVQEQRGDKOHHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Substrati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3