861545
N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid
95%
Sinonimo/i:
4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl](2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid, N10-Trifluoroacetylpteroic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(O)c2nc(CN(c3ccc(cc3)C(O)=O)C(=O)C(F)(F)F)cnc2n1
InChI
1S/C16H11F3N6O4/c17-16(18,19)14(29)25(9-3-1-7(2-4-9)13(27)28)6-8-5-21-11-10(22-8)12(26)24-15(20)23-11/h1-5H,6H2,(H,27,28)(H3,20,21,23,24,26)
IJGIHDXKYQLIMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges