N7132
β-Nicotinamide adenine dinucleotide lithium salt from Saccharomyces cerevisiae
≥95%
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Saggio
≥95%
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Li.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
CUAVZMNXWOTNRC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)