N5389
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
mouse monoclonal, NE14
Sinonimo/i:
NF200 Antibody - Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, Neurofilament Antibody, Nf200 Antibody, Monoclonal Anti-Neurofilament heavy chain
Scegli un formato
532,00 €
Scegli un formato
About This Item
532,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, clone NE14, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
PM
antigen apparent mol wt 200 kDa
contiene
15 mM sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human
Convalida avanzata
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)