N0142
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (Phos. and Non-Phos.) antibody produced in mouse
clone N52, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N52, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
wide range
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Descrizione generale
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (phosphorylated and non-phosphorylated) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3