AB1989
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
Scegli un formato
521,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
521,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-neurofilamento H (200 kDa), C terminale, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat, human, pig, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:200
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cervello, nervo periferico
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1