ABN76
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, bovine
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Neurofilament H in bovine cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Risultati analitici
Bovine cerebellum tissue lysate
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1