N0893
Sodium 1-nonanesulfonate
~98%
Sinonimo/i:
1-Nonanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
~98%
Stato
powder
Durata
limitedshelf life, expiry date on the label
PM
230.30 g/mol
tecniche
protein purification: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?