30631
1-decansolfonato di sodio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido 1-decansolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Qualità
LiChropur™
PM
244.33 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?