N0290
Nitazoxanide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Ideatore
Romark
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.