Vai a
SML2837
Tizoxanide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-Hydroxy-N-(5-nitrothiazol-2-yl)benzamide, Desacetyl-NTZ, Desacetyl-nitazoxanide, NSC 697856, NTZ metabolite, Nitazoxanide metabolite, TIZ
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
308,55 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
InChI key
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Active metabolite of the antimicrobial nitazoxanide (NTZ) with antiparasitic, antiviral and broad-spectrum bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR) inhibitory efficacy.
Tizoxanide (TIZ) is the active metabolite of the broad-spectrum parasiticidal drug nitazoxanide (NTZ), a noncompetitive inhibitor against bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR Ki 2 to 10 μM). NTZ deacetylates rapidly to TIZ in plasma (t1/2 ~6 min at 37°C in human plasma) and in the presence of liver microsomes. NTZ is also reported to exhibit antiviral activity against Hepatitis C, Norovirus, Paramyxovirus, Influenza, Vaccinia, and Zika.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1463982N0290PHR2888
Tizoxanide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2837
Tizoxanide
Nitazoxanide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N0290
Nitazoxanide
Nitazoxanide pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2888
Nitazoxanide
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)