MABC1634
Anti-MLKL Antibody, clone 5A6
Sinonimo/i:
Mixed lineage kinase domain-like protein
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A6, monoclonal
PM
calculated mol wt 54.32 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aλ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mlkl(74568)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysates from Mouse dermal fibroblasts.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysates from wild-type Mouse dermal fibroblasts, but not in lysates from fibroblasts with Mlkl knockout.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2021). Cell Death Differ. 28(7):2126-2144).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2021). Cell Death Differ. 28(7):2126-2144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1