Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
A2066
Sigma-Aldrich
Anti-actina
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Rabbit Anti-Actin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 42 kDa
Reattività contro le specie
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Descrizione generale
L′actina, una proteina altamente conservata, è un importante componente delle strutture citoscheletriche e contrattili di tutti i tipi di cellule. Varia per quantità poiché è correlata al tipo di differenziazione e allo stato funzionale delle cellule e dei tessuti. L′actina si trova in due diverse forme di aggregazione: lo stato globulare e lo stato fibrillare; nei vertebrati sono presenti almeno sei diverse isoforme. Le actine presentano un′omologia di sequenza del 90%, ma ogni isoforma ha una sequenza NH2-terminale univoca.
Il gene ACTA1 (actina, α 1) è mappato nel cromosoma umano 1q42.13. Il gene codifica l′actina 1, un componente dei filamenti sottili del muscolo scheletrico.
Nell′immunofissazione, il prodotto localizza l′actina in molte specie che variano dal muscolo scheletrico umano all′ameba. Il prodotto riconosce la banda dell′actina da 42 kDa mediante le tecniche di immunofissazione su estratti di tessuti umani o animali.
Specificità
L′anti-actina colora specificamente le fibre di stress nei fibroblasti di pollo coltivati.
Immunogeno
Il frammento C-terminale dell′actina collegato all′ossatura del peptide antigenico multiplo (MAP).
Applicazioni
L′anticorpo anti-actina di coniglio può essere utilizzato per analisi di western blot. L′anticorpo può essere utilizzato anche per applicazioni di immunoistochimica (1:25, utilizzando sezioni di tessuti umani o animali) e immunofluorescenza indiretta (1:40, utilizzando i fibroblasti di pollo).
Utilizzato per studiare la struttura e la funzione dell′actina e per sondare i siti di legame delle proteine che si legano all′actina. I lisati proteici generati dal tessuto di arto di topo embrionale sono stati analizzati con metodo Western blot utilizzando l′actina come controllo di caricamento. L′actina è stata rilevata adoperando l′anti-actina di coniglio a 1:8000. L′actina rilevata da un anticorpo anti-actina di coniglio è stata utilizzata come controllo di caricamento per i lisati di cellule MCF7. L′actina è stata rilevata a 42 kDa.
Può essere utilizzato per studiare la struttura e la funzione dell′actina e per sondare i siti di legame delle proteine che si legano all′actina.
Utilizzato per studiare la struttura e la funzione dell′actina e per sondare i siti di legame delle proteine che si legano all′actina. I lisati proteici generati dal tessuto di arto di topo embrionale sono stati analizzati con metodo Western blot utilizzando l′actina come controllo di caricamento. L′actina è stata rilevata adoperando l′anti-actina di coniglio a 1:8000. L′actina rilevata da un anticorpo anti-actina di coniglio è stata utilizzata come controllo di caricamento per i lisati di cellule MCF7. L′actina è stata rilevata a 42 kDa.
Azioni biochim/fisiol
L′actina è una proteina citoscheletrica che regola la motilità, la secrezione, la fagocitosi e la citochinesi cellulare. La regione NH2-terminale dell′actina può funzionare da antigene. Questo terminale può anche modulare le interazioni dell′actina e può associarsi a proteine quali la miosina. La proteina dell′actina è essenziale per la formazione delle piastrine mature.
È noto che le mutazioni dell′ACTA1 (actina, α 1) causano le miopatie dei filamenti sottili, tra cui miopatia nemalinica, miopatia congenita, miopatia da actina, miopatia bastoncellare, miopatia cap e miopatia con core. La sovraregolazione del gene si osserva nel trapianto di fegato ortotopico senza precedente evidenza di epatopatia autoimmune. La proteina codificata actina forma una rete di filamenti ed è responsabile della forma della cellula. Fornisce resistenza cellulare e promuove il movimento attivo della cellula.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente l′1% di albumina da siero bovino e 15 mM di azoturo di sodio come conservante.
Stoccaggio e stabilità
Per l′uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese.
Se si desidera prolungare la conservazione, la soluzione può essere congelata in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento e il congelamento in freezer “frost free”. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugarla per chiarificarla prima dell′uso.
Altre note
Per visionare una guida alla selezione degli anticorpi anti-actina, visitare www.sigmaaldrich.com/actin.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
The spectraplakin short stop is an actin--microtubule cross-linker that contributes to organization of the microtubule network.
Applewhite D A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 21(10) (2010)
The zebrafish runzel muscular dystrophy is linked to the titin gene.
Steffen L S, et al.
Developmental Biology, 309(2) (2007)
Leta S Steffen et al.
Developmental biology, 309(2), 180-192 (2007-08-07)
Titin (also called connectin) acts as a scaffold for signaling proteins in muscle and is responsible for establishing and maintaining the structure and elasticity of sarcomeres in striated muscle. Several human muscular dystrophies and cardiomyopathies have previously been linked to
Cytoskeletal regulation of platelet formation: Coordination of F-actin and microtubules
Poulter N S and Thomas S G
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 66 (2015)
Prevalence and phenotypes of congenital myopathy due to α-actin 1 gene mutations.
Witting N, et al.
Muscle and Nerve, 53(3), 388-393 (2016)
Articoli
Loading controls in western blotting application.