P4864
Propidium iodide solution
≥94% purity, solution (1.0 mg/ml in water)
Sinonimo/i:
3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium, diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Propidium iodide solution,
Saggio
≥94%
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
titration: suitable
Colore
faint orange to very dark orange, and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
Solubilità
water: 1 mg/mL
εmax
5400-6400 at 491-495 nm in phosphate buffer
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in staining DNA
- in the viability staining method to study islet viability
- to visualize F-actins and nuclei in mesenchymal stem cell sheets
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Saggi basati su cellule per valutare la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e la citotossicità nel campo della ricerca oncologica, neuroscientifica e delle cellule staminali.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.