Documenti
MBD0015
Sigma-Aldrich
4′,6-diamidino-2-fenilindolo
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS)., 1 mg/mL
Sinonimo/i:
2-(4-amidinofenil)-6-indolocarbammidina, DAPI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.25
Beilstein:
4894417
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.55
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
transfection: suitable
Solubilità
water: soluble
Fluorescenza
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Compatibilità
suitable for nucleic acid staining
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, is a blue fluorescent nucleic acid stain that fluoresces brightly upon selectively binding to the minor groove of double stranded DNA. Its selectivity for DNA and high cell permeability allows efficient staining of nuclei with little background from the cytoplasm. The excitation and emission wavelengths of DAPI-DNA complex are 360 nm and 460 nm, respectively.
Applicazioni
DAPI è parecchie volte più sensibile del bromuro di etidio per colorare il DNA in gel di agarosio. Può essere impiegato per fotoimpronte del DNA, rivelare sonde ibridizzate in applicazioni blotting visualizzando specificamente il complesso a doppio filamento, studiare i cambiamenti nel DNA e analizzare con la citometria di flusso il contenuto di DNA durante l′apoptosi. La colorazione via DAPI si è dimostrata un metodo di rivelazione sensibile e specifico dei micoplasma.
DAPI Readymade Solution is provided at 1mg/mL concentration. It is recommended to dilute DAPI readymade solution 1:1000 with a desired buffer for a 1μg/mL working concentration (typical working concentration used in most applications is 0.1μg/mL-10μg/mL). Store DAPI solution (1mg/mL) -20°C protected from light. It is recommended to aliquot DAPI readymade solution and to avoid freeze thaw cycles.
DAPI is several times more sensitive than ethidium bromide for staining DNA in agarose gels. It may be used for photofootprinting of DNA, to detect annealed probes in blotting applications by specifically visualizing the double-stranded complex, and to study the changes in DNA and analyze DNA content during apoptosis using flow cytometry. DAPI staining has also been shown to be a sensitive and specific detection method for mycoplasma.
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS).
Azioni biochim/fisiol
Sonda fluorescente per DNA permeabile alle cellule che si attacca al solco minore. Si attacca al solco minore del DNA a doppio filamento (preferenzialmente a DNA ricco di T) a formare un complesso stabile con una fluorescenza circa 20 volte maggiore del DAPI da solo.
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ready-to-use liquid, cell permeable dye.
  • Can be used with live cells and fixed cells.
  • Effective for fixed-cell staining and quantitation of DNA content.
  • Optimal Counterstain when using fluorescent antibodies during fluorescence microscopy or high-content screening (HCS) applications.
Stato fisico
DAPI readymade solution is provided at 1mg/mL concentration in water
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
June Zhang et al.
Chemosphere, 256, 127038-127038 (2020-05-30)
Baicalein is a flavonoid that is widely found in plants. Studies have shown that baicalein has anti-inflammatory, anti-cancer, and liver-protective effects. However, the effects of baicalein on TAA-induced toxicity and the underlying molecular mechanisms in zebrafish larvae are still unknown.
Mark Jones et al.
Cell transplantation, 29, 963689720923578-963689720923578 (2020-07-15)
Absence or reduced frequency of human regulatory T cells (Tregs) can limit the control of inflammatory responses, autoimmunity, and the success of transplant engraftment. Clinical studies indicate that use of Tregs as immunotherapeutics would require billions of cells per dose.
Maksim A Nesterenko et al.
Parasites & vectors, 13(1), 559-559 (2020-11-11)
Parasitic flatworms (Trematoda: Digenea) represent one of the most remarkable examples of drastic morphological diversity among the stages within a life cycle. Which genes are responsible for extreme differences in anatomy, physiology, behavior, and ecology among the stages? Here we report
Wen Zeng et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 638351-638351 (2021-03-09)
Brain microvascular endothelial cells (BMECs) are a major component of the blood-brain barrier that maintains brain homeostasis. Preserving and restoring the normal biological functions of BMECs can reverse or reduce brain injury. Endothelial progenitor cells (EPCs) may promote brain vascular
Vasileios Kampanis et al.
Cells, 10(1) (2021-01-01)
The central nervous system (CNS) does not recover from traumatic axonal injury, but the peripheral nervous system (PNS) does. We hypothesize that this fundamental difference in regenerative capacity may be based upon the absence of stimulatory mechanical forces in the