331569
Ethidium Bromide Adsorber
Developed specifically for the safe and simple removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers used in nucleic acid separation gels.
Sinonimo/i:
Ethidium Bromide Adsorber
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
gray-brown
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Waring, M. 1975. In: Antibiotics, Corcoran, J.W., and Hahn, F.E., Editors, Vol. 3, 141, Cold Spring Harbor, NY.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3