Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H26N6 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
209-472-4
MDL number:
Nome del prodotto
Debrisoquine sulfate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
285 °C
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heat)
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Debrisoquine sulfate
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?