MBD0020
4′,6-diamidino-2-fenilindolo
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
Sinonimo/i:
2-(4-amidinofenil)-6-indolocarbammidina, DAPI
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
Fluorescenza
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Compatibilità
suitable for nucleic acid staining
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Protects dyes from fading during imaging.
- Ready-to-use liquid.
- Easy to use Dropper vial application.
- Stained sample are stable for longer time period.
- Maintains fluorescence signal-little to no quenching.
Stato fisico
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2