Documenti fondamentali
MAK502
Sigma-Aldrich
Galactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Scegli un formato
1 KIT
485,00 €
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
485,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
pediatric diseases; neonatal diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Galactose (C6H12O6) is a monosaccharide that is found in dairy products, sugar beets, gums and mucilages. It is also synthesized in mammals, where it forms part of glycolipids and glycoproteins in several tissues. It forms the disaccharide lactose when combined with glucose.
Caratteristiche e vantaggi
  • Linear detection range: 10 to 1000 µM galactose for the colorimetric assay and 10 to 100 µM for the fluorometric assay.
Compatibilità
The kit is suitable for determining galactose concentrations in serum, plasma, urine, saliva, milk, culture medium, food and beverage products, and other biological samples, as well as for studying the effects of drugs on galactose metabolism.
Principio
The Galactose Assay Kit uses specific enzyme-coupled reactions to form a colored product. The color intensity at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the galactose concentration in the sample.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)