MAK487
Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Lactose Detection Kit
Livello qualitativo
applicazioni
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range of the kit is 17 to 2000 µM lactose for the colorimetric assay and 6 to 100 µM for the fluorometric assay.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)