M9288
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Hanks′ salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno essenziale minimo di Eagle, 10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
Concentrazione
10 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
NaHCO3: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.