Documenti fondamentali
M9009
Sigma-Aldrich
Maleic acid disodium salt hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
Sodium maleate hydrate, Sodium toxilate hydrate
Scegli un formato
100 G
175,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
175,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Na2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.04 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2