Key Documents
T8877
Sigma-Aldrich
Cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
TPTZ, TTZ, Tetrazolio rosso
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.80
Beilstein:
3923356
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
faintly yellow
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio è un colorante idrosolubile incolore. Nei mitocondri delle cellule viventi, viene ridotto a un composto non idrosolubile di colore rosso intenso (formazano). Il cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio aiuta a distinguere i tessuti cerebrali vitali da quelli infartuati dopo un ictus.
Applicazioni
Il cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio è stato utilizzato per la colorazione dei tessuti cardiaci finalizzata alla misurazione dell′estensione delle lesioni acute. È stato inoltre adoperato per la colorazione dei tessuti cerebrali per verificare le dimensioni dell′area di infarto.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chesarahmia Dojo Soeandy et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 24(7-8), 578-595 (2019-05-11)
Over the past 30 years a number of animal models of cerebral ischemic injury have been developed. Middle cerebral artery occlusion (MCAO) in particular reproduces both ischemic and reperfusion elements and is widely utilized as a model of ischemic stroke in
Human umbilical mesenchymal stem cells promote recovery after ischemic stroke.
Lin YC et al.
Stroke, 42, 2045-2045 (2011)
Evaluation of a novel epicardial atrial fibrillation treatment system.
Kiser AC et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 85, 300-300 (2008)
Mannitol-facilitated perfusion staining with 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) for detection of experimental cerebral infarction and biochemical analysis.
Sun YY et al.
Journal of Neuroscience Methods, 203, 122-122 (2012)
Jia Huang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 134, 107-118 (2019-07-14)
Myocardial ischemia/reperfusion (I/R) injury is the major limitation for the cardioprotective action of revascularization after myocardial infarction. Lymphocyte adapter protein (Lnk), an adapter protein, has a regulatory role in multiple signaling pathways by functioning as a scaffold for different substrates.