The biological activity of product No. M8699, (R)-MG132 was measured using J558L multiple myeloma cells and EMT6 breast cancer cells.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 239,00 € |
Informazioni su questo articolo
239,00 €
Nome del prodotto
(R)-MG132,
assay
≥98%
Quality Segment
solubility
DMSO or DMF: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO or DMF: 25 mg/mL | solubility DMSO: soluble |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Which cells are utilized to assess the bioactivity of Product No. M8699, also known as (R)-MG132?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the molarity of a solution with a concentration of 25 mg/ml in DMSO?
1 risposta-
The molarity of a 25 mg/ml solution is 0.052 M, which is equivalent to 52 mM. This calculation is based on a substance with a molar mass of 475.62 g/mol, where a 1 M solution is prepared by dissolving 475.62 g in 1 liter.