474791
MG-132
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
Sinonimo/i:
Z-Leu-Leu-Leu-al, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-leucinal, Z-LLL-CHO, Proteasome Inhibitor XI, InSolution MG-132, MG-132
Scegli un formato
87,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
87,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J.H.J., et al. 1996. Cell84, 769.
Read, M.A., et al. 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell78, 761.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.