539160
Proteasome Inhibitor I
The Proteasome Inhibitor I controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Proteasome Inhibitor I, PSI
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 30 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Chymotrypsin-like activity of the multicatalytic proteinase complex (MCP; 20S proteasome) in HT4 cells
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Figueiredo-Pereira, M.E., et al. 1994. J. Neurochem. 63, 1578.
Traenckner, E.B., et al. 1994. EMBO J. 13, 5433.
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.