M8064
Anti-Myosin IIA, non muscle antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BDPLT6, Anti-DFNA17, Anti-EPSTS, Anti-FTNS, Anti-MATINS, Anti-MHA, Anti-NMHC-II-A, Anti-NMMHC-IIA, Anti-NMMHCA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~200 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells and cultured human Jurkat cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH9(4627)
rat ... Myh9(25745)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fixed cell staining/ immunofluorescence staining
- immunoblot
- immunoprecipitation