MABT840
Anticorpo anti-miosina-2 (MYH2), clone SC-71
clone SC-71, from mouse
Sinonimo/i:
Myosin-2, MyHC-2a, MyHC-IIa, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, Myosin heavy chain IIa, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SC-71, monoclonal
Reattività contro le specie
human, opossum, rat, mouse
Non deve reagire con
guinea pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH2(4620)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Analisi di immunofluorescenza: Un lotto rappresentativo ha immunocolorato fibre di tipo 2A in criosezioni di muscolatura di arti posteriori di topo che includevano il muscolo soleo e i tessuti circostanti (Kurapati, R., et al. (2012). Hum. Mol. Genet. 21(8):1706-1724).
Saggio di immunofluorescenza: Un lotto rappresentativo ha immunocolorato fibre di tipo 2A in criosezioni di muscolo soleo di ratto dopo rigenerazione muscolare indotta con bupivacaina. Nei muscoli paralizzati con tetrodotossina/TTX-rigenerati, l′isoforma MHC di tipo 2A non viene espressa (Midrio, M., et al. (2002). Basic Appl. Myol. 12(2): 77-80).
Analisi immunoistochimica: Un lotto rappresentativo ha rilevato la catena pesante della miosina (MyHC) di tipo IIA in criosezioni del muscolo massetere umano (mandibola) (Horton, MJ, et al. (2001). Arch. Oral Biol. 46(11):1039-1050).
Analisi immunoistochimica: Lotti rappresentativi hanno rivelato la MHC di tipo 2A, ma non di tipo 1, 2B o 2X, in criosezioni di fibre di muscolo soleo (ratto) e tibiale anteriore (topo, ratto e opossum a coda corta Mgray/Monodelphis domestica). Il clone SC-71 non ha colorato sezioni tibiali di cavia (Sciote, JJ e Rowlerson, A. (1998). Anat. Rec. 251(4):548-562; Gorza, L. (1990). J. Histochem Cytochem. 38(2):257-265; Schiaffino, S., et al. (1989). J. Muscle Res. Cell Motil. 10(3):197-205).
Analisi di Western blotting: Un lotto rappresentativo ha rilevato la catena pesante della miosina (MyHC) di tipo IIA in estratto di singole fibre di muscolo massetere (mandibola) umano (Horton, MJ, et al. (2001). Arch. Oral Biol. 46(11):1039-1050).
Analisi di Western blotting: Un lotto rappresentativo usato su preparazioni di miosina ottenute da diaframma di ratto ha rilevato la catena pesante della miosina (MHC) nonché la meromiosina leggera e il dominio rod, mentre non ha rilevato i frammenti meromiosina pesante e S-1(Schiaffino, S., et al. (1989). J. Muscle Res. Cell Motil. 10(3):197-205).
Struttura cellulare
Qualità
Isotipizzazione: Questo anticorpo monoclonale è stato confermato essere una IgG1 murina mediante isotipizzazione.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1