Documenti
M7949
Sigma-Aldrich
Mitomicina C
≥98% (HPLC), potency: ≥970 μg per mg (USP XXIV), γ-irradiated, suitable for cell culture
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.33
Beilstein:
7231816
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51102829
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Origine biologica
Streptomyces caespitosus
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Potenza
≥970 μg per mg (USP XXIV)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
dark blue
Punto di fusione
>360 °C
Solubilità
DMSO: 1.0 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Applicazioni
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Questo prodotto è un agente alchilante che agisce specificamente sulla sequenza 5′-CpG-3′ del nucleoside guanina. Inibisce la sintesi del DNA attraverso una reazione covalente con il DNA che forma legami incrociati tra i filamenti complementari del DNA. Questa interazione impedisce la separazione dei filamenti complementari del DNA, inibendone la replicazione.
Spettro antimicrobico: La mitomicina C ha una forte attività antitumorale, soprattutto nei confronti delle cellule tumorali di ascite di Ehrlich, e una forte azione battericida nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Avvertenza
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5°C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Nota sulla preparazione
Mitomycin C is soluble in DMSO at 1.0 mg/mL
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Metotrexato powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8407
Metotrexato
Cisplatin Cisplatin - CAS 15663-27-1, is a platinum coordination complex with potent anti-neoplastic activity. Induces apoptosis in cancer cells, possibly via caspase-3 activation.
Sigma-Aldrich
232120
Cisplatin
Doxorubicina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2975000
Doxorubicina
Cytochalasin D Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO
Sigma-Aldrich
C2618
Cytochalasin D
Cisplatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2210000
Cisplatin
Paclitaxel from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T7402
Paclitaxel
Annika Gillis et al.
Applied and environmental microbiology, 80(14), 4138-4152 (2014-05-06)
GIL01, Bam35, GIL16, AP50, and Wip1 are tectiviruses preying on the Bacillus cereus group. Despite the significant contributions of phages in different biological processes, little is known about the dealings taking place between tectiviruses and their Gram-positive bacterial hosts. Therefore
Yardena Tenenbaum-Rakover et al.
Journal of medical genetics, 52(6), 391-399 (2015-04-16)
Primary gonadal failure is characterised by primary amenorrhoea or early menopause in females, and oligospermia or azoospermia in males. Variants of the minichromosome maintenance complex component 8 gene (MCM8) have recently been shown to be significantly associated with women's menopausal
D Hompes et al.
Journal of surgical oncology, 109(6), 527-532 (2014-01-01)
Oxaliplatin and Mitomycin C (MMC) are both suitable as intraperitoneal chemotherapy agents in HIPEC for peritoneal carcinomatosis (PC) of colorectal cancer (CRC). Patient cohorts from two different HIPEC-centers underwent cytoreductive surgery and HIPEC with Oxaliplatin (39 patients) and MMC (56
Xianbin Zhang et al.
Journal of Cancer, 11(2), 479-487 (2020-01-04)
The poor survival rate of pancreatic cancer is still a major challenge for the clinicians and their patients. In this study, we evaluated the efficacy of metformin, an inhibitor of oxidative phosphorylation, in combination with LW6, which impairs malate dehydrogenase
Sayuri Yamazaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5488-5497 (2014-10-29)
Accumulating evidence shows that immunological tolerance induced by Ag administration together with UVB irradiation is dependent on Foxp3(+) CD4(+) regulatory T (Treg) cells. However, the mechanisms by which UVB controls Treg cells in the skin are currently unclear. In this
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic