M1570
Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody, Mouse monoclonal
clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MY-32, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using porcine tongue
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total extract of rabbit skeletal muscle
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1