The molecular weight of this product varies based on the average number of methyl groups per glucose residue, which is reported on the Certificate of Analysis. The data is presented as follows: 1.6, 1292; 1.7, 1302; 1.8, 1311; 1.9, 1320; 2.0, 1331; 2.1, 1341.
M7439
Methyl-β-cyclodextrin
Sinonimo/i:
Methyl-beta-cyclodextrin
Stato
powder
Impurezze
<10.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the molecular weight of product M7439-1G? It is not available online or on the delivered bottle.
1 risposta-