Vai a
C4805
β-ciclodestrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinonimo/i:
β-destrina di Schardinger, Carvi, Cicloeptaamilosio, Ciclomaltoeptaosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,70 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
347,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
432,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H70O35
Numero CAS:
Peso molecolare:
1134.98
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-493-2
Beilstein/REAXYS Number:
78623
MDL number:
95,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
optical activity
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Application
β-Cyclodextrin(β-CD) has been used in the synthesis of mono-6-tosyl-CD. It has also been used as a constituent in the serum-free medium to assess the involvement of cholesterol-dependent mechanisms in the uptake of nanoparticles by rat basophilic leukemia cells.
Biochem/physiol Actions
β-Cyclodextrin is the cyclic α heptamer of glucose. It acts as a host to form inclusion compounds with the guests including derivatives of benzene, cyclohexane, adamantane, other alicyclic guests, and also inorganic molecules or ions. It is generally used to solubilize non-polar compounds such a fatty acids, lipids and cholesterol.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C4767W402826PHR1439
β-ciclodestrina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1439
β-ciclodestrina
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
≥97%
description
Wacker Chemie AG
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-ciclodestrina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)