L0144
Lucifer Yellow CH dipotassium salt
powder
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
orange
Fluorescenza
λex 428 nm; λem 540 nm
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
HCWYSCVNSCIZCN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- to visualize cell morphology
- to assess intercellular communication activity through gap junction by scrape-loading assay
- as a component of the intracellular solution, which filled the dendrites for the visualization of neuronal morphology
- in the intracellular solution, to intracellularly label recorded neurons
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes