Documenti fondamentali
441562
Sigma-Aldrich
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline
≥98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Acetyl-L-hydroxyproline
Scegli un formato
10 G
160,00 €
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
160,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Beilstein:
84043
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline, ≥98%
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
132-133 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Applicazioni
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline can be used:
  • In the stereospecific synthesis of 4-fluoroglutamic acid.[1]
  • To synthesize molecular targets for von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase.[2]
  • As a precursor to synthesize pseudopoly(amino acids) such as poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-proline ester)[3] and a biodegradable polymer, poly(lactic acid-glycolic acid-4-hydroxyproline).[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodium azide purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
71290
Sodium azide
D-sorbitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
S1876
D-sorbitolo
Benzyl benzoate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
B6630
Benzyl benzoate
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
Glicerolo ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerolo
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Structure-guided design and optimization of small molecules targeting the protein?protein interaction between the von Hippel?Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase and the hypoxia inducible factor (HIF) alpha subunit with in vitro nanomolar affinities.
Galdeano C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(20), 8657-8663 (2014)
Thi Mai Hoa Bach et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(1), 247-257 (2012-06-19)
The proline analogue cis-4-hydroxy-L-proline (CHOP), which inhibits the biosynthesis of collagen, has been clinically evaluated as an anticancer drug, but its water solubility and low molecular weight limits its therapeutic potential since it is rapidly excreted. In addition, CHOP is
[Action of N-acetyl-hydroxyproline in the treatment of cutaneous ulcerative lesions].
C Famulari et al.
Annali italiani di chirurgia, 51(5), 527-536 (1979-01-01)